Få mere at vide
3,3-Dimethyl-1-(3-nitrophenyl-2,4,5,6-d4)triaz-1-en, TRC
Artikelnummer. 30179899
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179899 10 mg
30179759 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179899 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD15346210MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2519481-67-3
Molekylær formel C8 D4 H6 N4 O2
Molekylvægt (g/mol) 198.215
Synonym 1-(m-Nitrophenyl)-3,3-dimethyltriazine-d4, 3,3-Dimethyl-1-(3-nitrophenyl)triazene-d4, NSC 82309-d4
IUPAC navn N-methyl-N-[(E)-(2,3,4,6-tetradeuterio-5-nitrophenyl)diazenyl]methanamin
SMIL [2H]c1c([2H])c(\N=N\N(C)C)c([2H])c(c1[2H])N(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Dimethyl-1-(3-Nitrophenyl-2,4,5,6-D4)Triaz-1-Ene
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10N4O2/c1-11(2)10-9-7-4-3-5-8(6-7)12(13)14/h3-6H,1-2H3/b10-9+/i3D,4D,5D,6D
Formel vægt 198.105