CAS RN 2514958-43-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
af
2
Resultater
1
N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamin Hydrochlorid, Mikromol™
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2
N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamin Hydrochlorid, Mikromol
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.