Få mere at vide
N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamin Hydrochlorid, Mikromol™
Beskrivelse
N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamin Hydrochlorid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine Hydrochloride |
| CAS | 2514958-43-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H21 N . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Dimetindene Maleate Imp. G (EP), Dimetindene Imp. G (EP), N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine Hydrochloride, Dimetindene Maleate Imp. G (EP) as Hydrochloride, Dimetindene Maleate Impurity G as Hydrochloride, Dimetindene Impurity G as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-4-5-13-6-9(15)14-10-8(2)7-18-11(10)12(16)17-3;/h7,13H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15);1H |
| SMIL | Cl.CN(C)CCC1=C(c2ccccc2)c3ccccc3C1 |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamin; hydrochlorid |
| Vis mere |