Få mere at vide
N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamin Hydrochlorid, Mikromol
Artikelnummer. 30459922
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30459922 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30459922 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0595.07
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamin Hydrochlorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine Hydrochloride
CAS 2514958-43-9
Analyt- eller komponentnavne N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H21 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Dimetindene Maleate Imp. G (EP), Dimetindene Imp. G (EP), N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine Hydrochloride, Dimetindene Maleate Imp. G (EP) as Hydrochloride, Dimetindene Maleate Impurity G as Hydrochloride, Dimetindene Impurity G as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-4-5-13-6-9(15)14-10-8(2)7-18-11(10)12(16)17-3;/h7,13H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15);1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CN(C)CCC1=C(c2ccccc2)c3ccccc3C1
IUPAC navn N,N-dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 299.84
Mængde 50 mg
Formel vægt 299.1441 g/mol