CAS RN 25112-68-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
af
2
Resultater
1
Natrium Thiophen-2-carboxylat, Mikromol™
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2
Natriumthiafen-2-carboxylat, LoGiCal
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.