Få mere at vide
Natriumthiafen-2-carboxylat, LoGiCal
Artikelnummer. 30462674
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462674 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462674 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1081.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium Thiophene-2-carboxylate
CAS 25112-68-9
Analyt- eller komponentnavne Sodium Thiophene-2-carboxylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H3 O2 S . Na
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sodium Thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid sodium salt, Sodium thiophene-2-carboxylate, Soufrane, Trophires
InChI formel InChI=1S/C5H4O2S.Na/c6-5(7)4-2-1-3-8-4;/h1-3H,(H,6,7);/q;+1/p-1
Løsningstype Neat
SMIL [Na+].[O-]C(=O)c1cccs1
IUPAC navn natrium; Thiophen-2-karboxylat
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 150.13
Mængde 10 mg
Formel vægt 149.9751 g/mol