Få mere at vide
Natrium Thiophen-2-carboxylat, Mikromol™
Beskrivelse
Natrium Thiophen-2-carboxylat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Thiophene-2-carboxylate |
| CAS | 25112-68-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sodium Thiophene-2-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H3 O2 S . Na |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Sodium Thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid sodium salt, Sodium thiophene-2-carboxylate, Soufrane, Trophires |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4O2S.Na/c6-5(7)4-2-1-3-8-4;/h1-3H,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]C(=O)c1cccs1 |
| IUPAC navn | natrium; Thiophen-2-karboxylat |
| Vis mere |