Få mere at vide
Natrium Thiophen-2-carboxylat, Mikromol™
Artikelnummer. 30049148
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30049148 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30049148 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1081.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Natrium Thiophen-2-carboxylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Thiophene-2-carboxylate
CAS 25112-68-9
Analyt- eller komponentnavne Sodium Thiophene-2-carboxylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H3 O2 S . Na
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Sodium Thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid sodium salt, Sodium thiophene-2-carboxylate, Soufrane, Trophires
InChI formel InChI=1S/C5H4O2S.Na/c6-5(7)4-2-1-3-8-4;/h1-3H,(H,6,7);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[O-]C(=O)c1cccs1
IUPAC navn natrium; Thiophen-2-karboxylat
Molekylvægt (g/mol) 150.13
Mængde 250 mg
Formel vægt 149.9751 g/mol