CAS RN 25109-28-8
IUPAC Navn:
1-bromo-4-cyclohexylbenzene
Synonymer:
1-bromo-4-cyclohexylbenzene
Molekylvægt (g/mol):
239.16
Molekylformel:
C12H15Br
InChi Key:
LVIJLEREXMVRAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
BrC1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1
1
–
1
af
1
Resultater
1
1-Brom-4-cyclohexylbenzen, 98%
CAS: 25109-28-8 Molekylær formel: C12H15Br Molekylvægt (g/mol): 239.156 MDL nummer: MFCD00019339 InChI nøgle: LVIJLEREXMVRAN-UHFFFAOYSA-N Synonym: p-bromocyclohexylbenzene,1-brom-4-cyclohexylbenzol,zlchem 88,4-cyclohexylbromobenzene,4-bromophenylcyclohexane,acmc-1ccsm,4-bromo-1-cyclohexylbenzene,1-bromo-4-cyclohexyl-benzene,benzene, 1-bromo-4-cyclohexyl,lvijlerexmvran-uhfffaoysa PubChem CID: 90718 IUPAC navn: 1-brom-4-cyclohexylbenzen SMIL: C1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)Br