Få mere at vide
1-Brom-4-cyclohexylbenzen, 98%
Artikelnummer. 11391637
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391637 5 g 5g
11301647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04636.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25109-28-8 | C12H15Br | 239,156 g/mol
1-Brom-4-cyclohexylbenzen bruges som en organisk lysemitterende diode og som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Brom-4-cyclohexylbenzen bruges som en organisk lysdiode og som et farmaceutisk mellemprodukt
.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande med vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25109-28-8
Molekylær formel C12H15Br
Molekylvægt (g/mol) 239.156
MDL nummer MFCD00019339
InChI nøgle LVIJLEREXMVRAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromocyclohexylbenzene, 1-brom-4-cyclohexylbenzol, zlchem 88, 4-cyclohexylbromobenzene, 4-bromophenylcyclohexane, acmc-1ccsm, 4-bromo-1-cyclohexylbenzene, 1-bromo-4-cyclohexyl-benzene, benzene, 1-bromo-4-cyclohexyl, lvijlerexmvran-uhfffaoysa
PubChem CID 90718
IUPAC navn 1-brom-4-cyclohexylbenzen
SMIL C1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-cyclohexylbenzene
Tæthed 1.287
Kogepunkt 90°C to 94°C (0.01 mmHg)
Brydningsindeks 1.5595
Mængde 5 g
Beilstein 2209869
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 239.16
Procent renhed 98%