accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSNH2(S)OOCH3HCl

CAS RN 2491-18-1

IUPAC Navn: hydrogen methyl 2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoate chloride
Synonymer: hydrogen methyl 2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoate chloride
Molekylvægt (g/mol): 199.69
Molekylformel: C6H14ClNO2S
InChi Key: MEVUPUNLVKELNV-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CCSC
Molekylvægt (g/mol) 
  • (5)
  • (3)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
Procent renhed 
  • (2)
  • (3)
Fysisk form 
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)