Få mere at vide
L-Methionin Methylester Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30473730
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30473730 10 g
1 options
Artikelnummer. 30473730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26048510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Methionine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 2491-18-1
Molekylær formel C6H14ClNO2S
Mængde 10 g
Synonym (S)-2-Amino-4-methylsulfanylbutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (S)-Methionine Methyl Ester Hydrochloride, Methionine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl (S)-Methioninate Hydrochloride, Methyl L-Methioninate Hydrochloride, NSC 522231
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2S.ClH/c1-9-6(8)5(7)3-4-10-2;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1
SMIL O=C(OC)[C@H](CCSC)N.Cl
IUPAC navn methyl L-methioninat hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 199.7
Formel vægt 199.04