Få mere at vide
L-Methionin methylester hydrochlorid, 99 %
Beskrivelse
L-methioninmethylesterhydrochlorid bruges som udgangsmateriale til syntesen af et beskyttet glycinderivat, en alsidig asymmetrisk byggesten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
beskyttet glycinderivat, en alsidig asymmetrisk byggesten.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Methionine methyl ester hydrochloride |
| Smeltepunkt | 151 °C til 152 °C |
| Beilstein | 3913214 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 199.7 |
| Optisk rotation | +26° (c=5 i vand) |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Procent renhed | 99% |