accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHHO

CAS RN 24621-61-2

IUPAC Navn: butane-1,3-diol
Synonymer: 1,3-butanediol 1,3 butylene glycol (R)-1,3-butylene glycol (r)-1,3-butylene glycol (S)-isomer 1,3-butylene glycol (R)-isomer 1,3-butylene glycol β-butylene glycol (s)-isomer 1,3-butylene glycol 1,3-butylene glycol (r)-isomer 1,3-butylene glycol
Molekylvægt (g/mol): 90.12
Molekylformel: C4H10O2
InChi Key: PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(O)CCO
Kogepunkt 
  • (3)
Fysisk form 
  • (3)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)