Få mere at vide
(S)-(+)-1,3-butandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10440491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10440491 1 g Glasflaske 1g
10174650 5 g Glasflaske 5g
10147353 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10440491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 217970010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24621-61-2 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24621-61-2
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.12
MDL nummer MFCD00064278
InChI nøgle PUPZLCDOIYMWBV-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-1,3-butanediol, s-butane-1,3-diol, 3s-butane-1,3-diol, s-1,3-butanediol, s-+-butane-1,3-diol, 1,3-butanediol, 3s, bu2, 1,3-butanediol, s, pubchem6722
PubChem CID 446973
ChEBI CHEBI:52688
IUPAC navn (3S)-butan-1,3-diol
SMIL CC(CCO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-1, 3-Butanediol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0000g/mL
Kogepunkt 109.0°C (14.0 mmHg)
Flammepunkt 121°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4385 to 1.4405
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1
Specifik rotation + 30.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, methyl ethyl ketone, ethanol, slightly soluble in ether, practically insoluble in aliphatic hydrocarbons,, benzene, toluene and ccl4
Formel vægt 90.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Viskøs væske