accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 146-77-0

N(R)N(R)O(S)(R)NNOHNH2HOHOCl

CAS RN 146-77-0

IUPAC Navn: 2-(6-amino-2-chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Synonymer: 2-chloroadenosine
Molekylvægt (g/mol): 301.69
Molekylformel: C10H12ClN5O4
InChi Key: BIXYYZIIJIXVFW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC1=C2N=CN(C3OC(CO)C(O)C3O)C2=NC(Cl)=N1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater