Få mere at vide
2-Chloroadenosine, Mikromol™
Beskrivelse
2-Chloroadenosine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro Adenosine |
| CAS | 146-77-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Chloro Adenosine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H12 Cl N5 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Adenosine, 2-chloro-, 2-Chloroadenosine, 2-Chloro-D-adenosine, Antibiotic AT 265B, CADO, NSC 36896 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| SMIL | Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-chloropurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Vis mere |