Få mere at vide
2-Chloroadenosine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049356
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049356 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049356 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3772.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Chloroadenosine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro Adenosine
CAS 146-77-0
Analyt- eller komponentnavne 2-Chloro Adenosine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H12 Cl N5 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Adenosine, 2-chloro-, 2-Chloroadenosine, 2-Chloro-D-adenosine, Antibiotic AT 265B, CADO, NSC 36896
InChI formel InChI=1S/C10H12ClN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
SMIL Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-chloropurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 301.69
Mængde 25 mg
Formel vægt 301.0578 g/mol