Få mere at vide
2-Chloroadenosine
Artikelnummer. 15495979
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495979 250 mg 250mg
15485979 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495979 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63810.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 146-77-0 | C10H12ClN5O4 | 301.69 g/mol
2-Chloroadenosin bruges som en selektiv A1-adenosinreceptoragonist og inducerer også apoptose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Chloroadenosin bruges som en selektiv A1
-adenosinreceptoragonist og inducerer også apoptose.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Noter
beskytter mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146-77-0
Molekylær formel C10H12ClN5O4
Molekylvægt (g/mol) 301.69
MDL nummer MFCD00005734
InChI nøgle BIXYYZIIJIXVFW-SBTUYZBDNA-N
Synonym 2-chloroadenosine, 6-amino-2-chloropurine riboside, adenosine, 2-chloro, cl-ado, 2-chloroadenosinehemihydrate, unii-7w7zug45g8, 2-chloro adenosine, 2cl-ado, cado, 2 clado
PubChem CID 8974
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-chlorpurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
SMIL NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroadenosine
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Beilstein 43957
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 301.69
Fysisk form Pulver