accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CNH2ONHCH3ONHSHNOCH3H3CHNOH2CNHONHOCH3CH3ONHCH3SNHONHONOOHNNH2ONHCH3SHNONHOSH3CNHOCH3H3CNHOCH3HNONHOONHH2NOOHNSCH3ONHH2NONHH3CSHNONHOCH3NHOH3CSNHONHNNHOOHNOHONHH3CH3COHNHNNONHCH3H3COHNCH2ONHNH2OHO(Z)

CAS RN 1414-45-5

IUPAC Navn: 6-amino-2-{2-[2-(2-{2-[2-({7-[6-amino-2-(2-{2-[(21-{6-amino-2-[(10-{15-[(2Z)-2-(2-amino-3-methylpentanamido)but-2-enamido]-12-(butan-2-yl)-9-methylidene-6-(2-methylpropyl)-5,8,11,14-tetraoxo-1-thia-4,7,10,13-tetraazacyclohexadecane-3-amido}-9-methyl-1,4,11-trioxo-tetradecahydropyrrolo[2,1-i]1-thia-4,7,10-triazacyclotridecan-6-yl)formamido]hexanamido}-15,22-dimethyl-12-(2-methylpropyl)-9-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-5,8,11,14,17,20-hexaoxo-1-thia-4,7,10,13,16,19-hexaazacyclodocosan-3-yl)formamido]-3-carbamoylpropanamido}-4-(methylsulfanyl)butanamido)hexanamido]-14-[(1H-imidazol-5-yl)methyl]-4,8,20-trimethyl-3,6,12,15,21-pentaoxo-9,19-dithia-2,5,13,16,22-pentaazabicyclo[9.9.2]docosan-17-yl}formamido)-3-hydroxypropanamido]-3-methylpentanamido}-3-(1H-imidazol-5-yl)propanamido)-3-methylbutanamido]prop-2-enamido}hexanoic acid
Synonymer: nisin
Molekylvægt (g/mol): 3354.09
Molekylformel: C143H230N42O37S7
InChi Key: NVNLLIYOARQCIX-GSJOZIGCNA-N
SMILES: CCC(C)C(N)C(=O)N\C(=C/C)C(=O)NC1CSCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(=C)NC(=O)C(NC1=O)C(C)CC)C(=O)NC1C(C)SCC(NC(=O)CNC(=O)C2CCCN2C1=O)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC1C(C)SCC(NC(=O)CNC(=O)C(CCSC)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(C)NC(=O)CNC1=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CCSC)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC1C(C)SCC2NC(=O)C(NC(=O)C(C)NC1=O)C(C)SCC(NC(=O)C(CC1=CN=CN1)NC2=O)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(=C)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
Farve 
  • (3)
Fysisk form 
  • (3)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Type 
  • (3)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)