Få mere at vide
MedChemExpress Nisin
Artikelnummer. 16432506
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16432506 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16432506 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1607
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Nisin is a bacteriocin produced by a group of Gram-positive bacteria that belongs to Lactococcus and Streptococcus species.
Tekniske data
CAS 1414-45-5
Indhold og opbevaring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Molekylvægt (g/mol) 3354.07 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 500 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : 1 mg/mL (0.30 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣adjust pH to 3 with HCl) (insoluble)