Få mere at vide
Nisin, 900 I.U./mg
Artikelnummer. 15487699
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487699 1 g 1g
15497699 5 g 5g
15407709 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15487699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66370.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.20 DKK
    541.65 DKK / 1g
    Spare 131.55 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Nisin, CAS # 1414-45-5, er et polycyklisk peptid, der stammer fra og produceres af Lactococcus lactis, og som viser antibakteriel aktivitet mod gram-positive bakterier. | CAS: 1414-45-5 | C143H230N42O37S7 | 3354,09 g/mol
Nisin, 900 I.U./mg, bruges ofte som konserveringsmiddel for fødevarer. Det bruges også som selektivt middel i cellekulturer til isolering af gramnegative bakterier, gær og skimmelsvampe. Nisin er blevet brugt i bioassays til at studere posttranslationel modifikation. Det binder og forstyrrer permeabiliteten af den cytoplasmatiske membran.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
  • Nisin er et bredspektret polycyklisk peptid, der stammer fra og produceres af Lactococcus lactis, og som viser antibakteriel aktivitet mod gram-positive bakterier. Nisin binder lipid II i cellemembranen. Efter binding kan det indsættes i membranen, hvilket skaber en pore. Nisin kan effektivt hæmme væksten af gram-positive bakterier, og resistens observeres sjældent.
Anvendelse
  • Nisin bruges ofte som selektiv forbindelse i cellekultur til at isolere gramnegative bakterier, gær og skimmelsvampe (en type svamp)
  • Det er blevet brugt i bioassays til at studere posttranslationel modifikation
  • Denne forbindelse har evnen til at binde og forstyrre permeabiliteten af den cytoplasmatiske membran
  • Det bruges til at studere sammensætningen og stabiliteten af nisin-lipid II porekomplekser
  • Denne forbindelse bruges i in vitro-eksperimenter til at danne målrettede porer i cellemembraner, som medieres af lipid II
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1414-45-5
Molekylær formel C143H230N42O37S7
Molekylvægt (g/mol) 3354.09
MDL nummer MFCD00131724
InChI nøgle NVNLLIYOARQCIX-OAXMGIFASA-N
PubChem CID 131847819
SMIL CCC(C)C1C(=O)NC(=C)C(=O)NC(C(=O)NC(CSCC(C(=O)N1)NC(=O)C(=CC)NC(=O)C(C(C)CC)N)C(=O)NC2C(SCC(NC(=O)CNC(=O)C3CCCN3C2=O)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC4C(SCC(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC4=O)C)CC(C)C)CCSC)C(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)NC(CCSC)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC5C(
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nisin
Type Nisin
Navn note 900 I.U./mg
Fysisk form Pulver
Farve Brun
Mængde 1 g
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Kogepunkt 2967 °C
Merck Index 14,6564
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 3354.06