accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 14049-11-7

CH3H3COCH3HOCH2

CAS RN 14049-11-7

IUPAC Navn: 6-ethenyl-2,2,6-trimethyloxan-3-ol
Synonymer: 6-ethenyl-2,2,6-trimethyloxan-3-ol
Molekylvægt (g/mol): 170.25
Molekylformel: C10H18O2
InChi Key: BCTBAGTXFYWYMW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1(C)OC(C)(CCC1O)C=C
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)