missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Ethenyl-2,2,6-trimethyloxan-3-ol, TRC

Artikelnummer. 30342223
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342223 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342223 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1253152.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Ethenyl-2,2,6-trimethyloxan-3-ol
CAS 14049-11-7
Molekylær formel C10H18O2
Mængde 2.5 g
Synonym 2H-Pyran-3-ol, 6-ethenyltetrahydro-2,2,6-trimethyl-, 2H-Pyran-3-ol, tetrahydro-2,2,6-trimethyl-6-vinyl- (8CI), Pyran-3-ol, tetrahydro-2,2,6-trimethyl-6-vinyl- (6CI,7CI), 6-Ethenyltetrahydro-2,2,6-trimethyl-2H-pyran-3-ol, 2,2,6-Trimethyl-6-ethenyltetrahydro-2H-pyran-3-ol, 2,2,6-Trimethyl-6-vinyltetrahydro-2H-pyran-3-ol, 2,2-Dimethyl-3-hydroxy-6-methyl-6-vinyltetrahydropyran, 2,6,6-Trimethyl-2-vinyl-5-hydroxytetrahydropyran, 3-Hydroxy-2,2,6-trimethyl-6-vinyltetrahydropyran, Epoxylinalool, Linalool oxide, Tetrahydro-2,2,6-trimethyl-6-vinyl-2H-pyran-3-ol
InChI formel InChI=1S/C10H18O2/c1-5-10(4)7-6-8(11)9(2,3)12-10/h5,8,11H,1,6-7H2,2-4H3
SMIL C=CC1(C)CCC(C(C)(C)O1)O
IUPAC navn 6-ethenyl-2,2,6-trimethyloxan-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 170.25
Formel vægt 170.1307
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.