CAS RN 13788-32-4
CAS RN 13788-32-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, TRC
CAS: 13788-32-4 Molekylær formel: C15 H13 N O4 Molekylvægt (g/mol): 271.268 Synonym: 1-Furfuryl-pyrrole-2-carboxaldehyde,1-Furfuryl-2-formylpyrrole,1-Furfurylpyrrole-2-carboxaldehyde,2-Formyl-N-furfurylpyrrole IUPAC navn: 5-[(E)-2-nitroethenyl]-2-phenylmethoxyphenol SMIL: Oc1cc(\C=C\[N+](=O)[O-])ccc1OCc2ccccc2