CAS RN 13702-09-5
IUPAC Navn:
3-(prop-2-yn-1-ylsulfanyl)prop-1-yne
Synonymer:
3-(prop-2-yn-1-ylsulfanyl)prop-1-yne
Molekylvægt (g/mol):
110.17
Molekylformel:
C6H6S
InChi Key:
XPTMJJIPRSWBDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C#CCSCC#C
1
–
3
af
3
Resultater
1
Propargylsulfid, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
Propargylsulfid, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
3
Propargylsulfid, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.