missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propargylsulfid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propargyl Sulfide |
| CAS | 13702-09-5 |
| Molekylær formel | C6H6S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6S/c1-3-5-7-6-4-2/h1-2H,5-6H2 |
| SMIL | C#CCSCC#C |
| IUPAC navn | 3-prop-2-ynylsulfanylprop-1-yne |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.18 |
| Formel vægt | 110.019 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?