CAS RN 125-69-9
IUPAC Navn:
hydrogen (1S,9S,10S)-4-methoxy-17-methyl-17-azatetracyclo[7.5.3.0¹,¹⁰.0²,⁷]heptadeca-2,4,6-triene bromide
Synonymer:
dextromethorphan hydrobromide
Molekylvægt (g/mol):
352.32
Molekylformel:
C18H26BrNO
InChi Key:
MISZALMBODQYFT-URVXVIKDSA-N
SMILES:
[H+].[Br-].COC1=CC=C2C[C@H]3[C@H]4CCCC[C@@]4(CCN3C)C2=C1
1
–
1
af
1
Resultater
1
Dextromethorfan hydrobromid
CAS: 125-69-9 Molekylær formel: C18H26BrNO Molekylvægt (g/mol): 352.316 MDL nummer: MFCD02173901 InChI nøgle: MISZALMBODQYFT-URVXVIKDSA-N Synonym: dextromethorphan hydrobromide,antussan,demorphan,dormethan,metrorat,medicon,tusilan,tussade,d-methorphan hydrobromide,romilar PubChem CID: 5464025 SMIL: CN1CCC23CCCCC2C1CC4=C3C=C(C=C4)OC.Br