Få mere at vide
Dextromethorfan hydrobromid
Beskrivelse
Det bruges som en potentielt nyttig NMDA-receptoragonist. Det bruges normalt som centralnerve-antitussiv og hostehæmmende. Dette er en af de mest populære ingredienser i håndkøbsmedicin mod forkølelse og hoste. Dextromethorfan hydrobromid kan tilsættes andre præparater for at hjælpe med at behandle smerte og en række andre forstyrrelser. Det bruges som et farmaceutisk råmateriale.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
It is used as a potentially useful NMDA receptor agonist. it is usually used as central nervous antitussive, cough suppressant. This is one of the most popular ingredients in over-the-counter cold and cough medications. Dextromethorphan hydrobromide may be added to other preparations to help treat pain and a variety of other disturbances as well. It is used as a pharmaceutical raw material.
Solubility
Soluble in water (40 mM), and alcohol (1:10).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dextromethorphan hydrobromide |
| Smeltepunkt | 125°C to 127°C |
| Farve | White |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 6453793 |
| Merck Index | 14,8091 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (40 mM),and alcohol (1:10). |
| Formel vægt | 352.32 |
| Fysisk form | Solid |