CAS RN 1012886-75-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
af
4
Resultater
1
Paroxetin EP urenhed G (Paroxetin-relateret USP forbindelse E) som hydrochlorid, Mikromol™
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2
4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin Hydrochlorid, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
3
4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin Hydrochlorid, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
4
4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin Hydrochlorid, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.