Få mere at vide
Paroxetin EP urenhed G (Paroxetin-relateret USP forbindelse E) som hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18093380
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18093380 25 mg
18071380 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093380 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1032.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Paroxetin EP urenhed G (Paroxetin-relateret USP forbindelse E) som hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride
CAS 1012886-75-7
Analyt- eller komponentnavne 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H14 F N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. G (EP), Paroxetine Imp. G (EP), 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. G (EP) as Hydrochloride, Paroxetine Related Compound E as Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate Impurity G as Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Impurity G as Hydrochloride, Paroxetine Impurity G as Hydrochloride, Paroxetine Impurity G as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H14FN.ClH/c1-14-8-6-11(7-9-14)10-2-4-12(13)5-3-10;/h2-6H,7-9H2,1H3;1H
SMIL Cl.CN1CCC(=CC1)c2ccc(F)cc2
IUPAC navn 4-(4-fluorophenyl)-1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 227.71
Mængde 25 mg
Formel vægt 227,0877 g/mol