accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaH3COO

CAS RN 1002-62-6

IUPAC Navn: sodium decanoate
Synonymer: sodium caprate
Molekylvægt (g/mol): 194.25
Molekylformel: C10H19NaO2
InChi Key: FIWQZURFGYXCEO-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].CCCCCCCCCC([O-])=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater