Få mere at vide
Sodium decanoate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium decanoate |
| CAS | 1002-62-6 |
| Molekylær formel | C10H19NaO2 |
| MDL nummer | MFCD00066453 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | CCCCCCCCCC([O-])=O.[Na+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.25 |
| Procent renhed | 98% |