Få mere at vide
Natriumkondensat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11433026 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11433026 5 g
1 options
Product Code. 11433026 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0522169405
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium Caprate
CAS 1002-62-6
Molekylær formel C10H19NaO2
MDL nummer MFCD00066453
Mængde 5 g
Synonym sodium decanoate, sodium caprate, decanoic acid, sodium salt, decanoic acid sodium salt, sodium caprinate, capric acid sodium salt, sodium-n-decanoate, sodium decanoic acid, capric acid, sodium salt, caprinic acid sodium salt
InChI nøgle FIWQZURFGYXCEO-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].CCCCCCCCCC([O-])=O
IUPAC navn sodium decanoate
Molekylvægt (g/mol) 194.25
PubChem CID 4457968