UserName
General Purpose Lab Coats and Jackets
Laboratoriekitler og laboratoriejakker til generel brug
Generelle laboratoriekitler og -jakker bæres i laboratorie-, forsknings- eller sundhedsmiljøer for at beskytte brugeren mod kontaminering eller potentielle farer såsom spild, stænk eller mindre eksponeringer for kemikalier.
3M™ hvid engangslaboratoriekittel til besøgende, serie 4400
Giver en barriere mod ikke-farlige partikler og væskestænk.
3M™ White Disposable Visitor Lab Coat, Series 4400
Uvex™ laboratoriekitler til mænd, 7464
Gennemtænkt funktionalitet.
Har antistatiske egenskaber, en brystlomme på venstre side og to sidelommer. Fås i størrelserne XS-6XL.
Uvex™ 7464 Men's Lab Coats
Fisherbrand™ laboratoriekitler til kvinder i polyester/bomuld
Rummelig pasform for høj komfort.
Fremstillet af 65/35 polycotton med en udvendig brystlomme på venstre side, to udvendige nederste lommer, lige manchetter og bælte bagpå.
Fisherbrand™ Women's Poly/Cotton Lab Coats
Fuldfør din ordre – Gode tilbud
Ofte stillede spørgsmål
En laboratoriekittel er generelt længere, går ned til knæene og giver større dækning og beskyttelse. Den anvendes i miljøer, hvor der kræves fuld kropsbeskyttelse. En laboratoriejakke er kortere, slutter ved taljen eller hofterne og giver større bevægelsesfrihed. Den er velegnet til mindre farlige opgaver eller miljøer, hvor fuld dækning ikke er lige så vigtig.
Når du vælger laboratoriekitler og laboratoriejakker til generel brug, bør du overveje følgende:
  • Materiale: Vælg beskyttende materialer som bomuld eller bomulds-/polyesterblandinger
  • Pasform og komfort: Sørg for en god pasform med fuld dækning og god bevægelsesfrihed
  • Holdbarhed: Vælg slidstærke materialer og forstærkede sømme
  • Sikkerhedsfunktioner: Overvej flammehæmmende egenskaber, antistatiske egenskaber og beskyttelse mod stænk
  • Overholdelse: Sørg for, at de opfylder relevante sikkerhedsstandarder og -krav
Laboratoriekitler bør bæres hele tiden, når du opholder dig i laboratoriet, for at beskytte mod spild, stænk og kontaminering. Tag laboratoriekitlen af, når du forlader laboratoriet, for at forhindre spredning af kontaminering til andre områder. Bær ikke laboratoriekitler uden for de udpegede laboratorieområder.
Selvom laboratoriekitler i 100 % bomuld er åndbare og behagelige at have på, giver de muligvis ikke den bedste beskyttelse mod kemikalier og kan være brandfarlige. Derfor fremstilles laboratoriekitler ofte af blandinger af bomuld og syntetiske fibre (som polyester) for at forbedre deres beskyttende egenskaber, holdbarhed samt modstandsdygtighed over for kemikalier og flammer. Laboratoriekitler bør vaskes regelmæssigt for at opretholde hygiejne og sikkerhed. Hvor ofte de skal vaskes, afhænger af brugen og eksponeringen for kontaminering. Vask dem dagligt eller efter hver brug, hvis de har været udsat for farlige kemikalier, biologiske stoffer eller betydelig kontaminering. Vask dem ugentligt ved almindelig brug med minimal eksponering for farlige materialer. Vask dem efter behov, hvis de er synligt snavsede, eller efter enhver kontamineringshændelse.
Ressourcer og relaterede oplysninger
Værktøjer til valg, pasform og vedligeholdelse af personlige værnemidler
Find oplysninger om produktvalg, pasform, brug og vedligeholdelse af personlige værnemidler.
PPE Selection, Fit & Maintenance Tools
3M™ beskyttelsesbeklædning
Beskyttelsesdragten, der giver dig frihed til at fokusere på arbejdet. Gennemse en omfattende guide til 3M™ beskyttelsesdragter.
3M™ Protective Apparel
Shop efter mærke