Få mere at vide
Uvex™ Damefrakke 7463-Hvid
Artikelnummer. p-7231937 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17215701 X-Small
17225701 Lille
17235701 Medium
17245701 Større
17255701 X-Large
17265701 2X-stor
17275701 3X-Large
17285701 4X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17215701 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8825808
Gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som hånd i handske.
  • Damefrakke
  • Materiale: 66,5% polyester, 32% bomuld, 1,5% antistatisk. Fibre, 245 g/m²
  • Farve hvid
  • Højeste beskyttelse med antistat.
  • Fiber - optimal ladningsreduktion
  • Højtstående armkonstruktion
  • Brystlomme til venstre
  • To sidelommer
  • Skru ned kravestandarder: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
  • Størrelser: XS-4XL
  • Normal vask 60° C, må ikke bleges, tørre Tørretumbler, stryge 2 point, chem. Rengøring mi perchlorethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Generelt laboratoriekittel
Størrelse X-Small
Køn Kvinders
Materiale Bomuld
Farve Hvid
Lukketype Trykknapper
Manchet stil Tunneliseret elastisk
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Modstand Ingen
Stil Standard Length
Antal lommer 2
Tykkelse 245 g/m²