Få mere at vide
Uvex™ Herrefrakke 473-Hvid
Artikelnummer. p-7232005 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse (metrisk) bryst:
106/110 cm
90/94 cm
98/102 cm
Størrelse:
Large/X-Large
Lille/medium
X-Small
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (metrisk) bryst Størrelse Pakningsstørrelse
17206621 106/110 cm Large/X-Large Hver
17286611 90/94 cm X-Small -
17296611 98/102 cm Lille/medium -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17206621 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8932424
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvid HACCP arbejdsfrakke til mænd. Herrefrakke iht. standard arbejdstøj i maden med vendbar krave, også bærbar, lukket med trykknap
  • HACCP arbejdsfrakke til mænd
  • Farve hvid
  • Materiale 65 % polyester/35 % bomuld 245 g/m² , kipervævning
  • Herrefrakke i henhold til standard arbejdstøj i fødevareforarbejdning DIN 10524
  • Vendbar krave, også bærbar, lukket med trykknapper, skjult trykknappelukning
  • 1 indvendig brystlomme tilbage med lommeklap, 2 lommelommer i sidesømmen, kan spændes, langærmet, manchetbredde justerbar, overensstemmelsescertificering i henhold til DIN 10524, tøj til hygiejnerisikoklasse 1 til 3
  • Størrelser 90/94 - 106/110
  • Plejevejledning: 95 °C vaskbar, klorering mulig, kemisk rensning: A, jerntemperatur: II-punkter, tumbler: II-punkter egnet til industriel vask
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttype Generelt laboratoriekittel
Størrelse Large/X-Large
Køn Mænds
Materiale Bomuld
Farve Hvid
Lukketype Trykknapper
Manchet stil Tunneliseret elastisk
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Modstand Ingen
Stil Standard Length
Antal lommer 2
Størrelse (engelsk) Bryst 42 til 44 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 106/110 cm
Tykkelse 245 g/m²
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.