Stop med at kompromittere steriliteten: hætten designet til autoklaveringsworkflows
Marts 2026 | 3 min læsning | Af: Alistair Rees
Stop med at kompromittere steriliteten: hætten designet til autoklaveringsworkflows
Hvorfor DURAN™ autoklaveflasken med tryk-på-hættesystem fra DWK Life Sciences overgår laboratorieflasker med skruelåg ved autoklavering af vand, væsker og medier
I sterile forskningsmiljøer med høje krav, såsom gnotobiotiske faciliteter, har forskere ikke råd til en eneste kontaminationshændelse. På dette område kan fejl i steriliteten kompromittere måneders eller endda års eksperimentelt arbejde. Derfor vælger mange forskere DURAN™ autoklaveflasken med tryk-på-hættesystem frem for traditionelle laboratorieflasker med blåt skruelåg til sterilisering af drikkevand til dyr.
Designet til sterilitet: færre kontaminationspunkter
En af de største udfordringer ved konventionelle laboratorieflasker med GL 45-gevind er skjulte kontaminationsfælder. Skruelågssystemer indeholder gevind, riller og plastikhælderinge, som er vanskelige at rengøre og sterilisere grundigt. I modsætning hertil har DURAN™ autoklaveflasken en glat og enkel flaskehals i glas samt en én-delt tryk-på-hætte i gummi. Dette minimalistiske design reducerer områder, hvor mikroorganismer kan sætte sig fast og overleve, og mindsker dermed risikoen for kontaminering.
Ingen efterspænding efter autoklavering = ingen risiko efter autoklavering
Skruelåg skal holdes løse før autoklavering for at undgå farlig trykopbygning og derefter strammes igen bagefter. Dette manuelle trin introducerer en potentiel risiko for rekontaminering. Med DURAN™ tryk-på-hætten til autoklave bliver hætten siddende, forseglingen dannes automatisk, og der kræves ingen manuel håndtering efter autoklavering. Ved at eliminere dette trin fjernes en af risiciene for kontaminering ved forberedelse af sterile væsker. Brugere fremhæver, at efterspænding af skruelåg er et kendt svagt punkt i steriliseringsworkflows.
Indbygget procesindikator: vakuum-“fordybning”
En af de mest værdsatte egenskaber ved DURAN™ tryk-på-hætten til autoklave er dens automatiske procesindikator. Når en DURAN™ autoklaveflaske køler ned efter autoklavering, falder det interne tryk og trækker den fleksible gummihætte indad, hvilket danner en synlig central fordybning, som minder om forseglingen på syltetøjsglas.
Denne fordybning giver forskere en øjeblikkelig visuel bekræftelse på, at:
• flasken og hætten er blevet termisk behandlet 
• der er dannet vakuum indeni 
• indholdet er forblevet hermetisk forseglet (i tests over mange måneder) 
Forskere er afhængige af denne visuelle bekræftelse under kemisk intensive overførselsprocesser, hvor synlig kontrol er afgørende.
Sikker forsegling under krævende håndtering
Steriliserede flasker med drikkevand, der anvendes i kimfri musefaciliteter, udsættes for krævende håndtering, herunder:
• fuldstændig nedsænkning i stærke kemiske steriliseringsmidler (såsom klordioxidopløsninger) 
• overførsel gennem en desinficeret overførselscylinder eller port til en isolator 
Forskere bemærker, at en fastsiddende og pålidelig hætte er afgørende ved vipning, rotation og håndtering af tunge, vandfyldte flasker. DURAN™ tryk-på-hætten til autoklave giver en tæt og pålidelig forsegling, der forbliver sikker gennem hele processen, i modsætning til skruelåg, som kan løsne sig eller lække.
Designet til virkelige steriliseringsworkflows
Inden for mikrobiomforskning udfører forskere rutinemæssigt:
• vakuumtests 
• daglige Dart™ luftfjernelsestests 
• udskrifter af autoklavecyklusser 
• strenge diagnostiske kontroller før hver cyklus 
De foretrækker udstyr, de kan stole på, og som leverer ensartede resultater hver gang. Brugere rapporterer, at DURAN™ autoklaveflasken med tryk-på-hættesystem “simpelthen giver mest mening” i disse krævende processer, og nye forskere tager det ofte i brug på grund af den dokumenterede pålidelighed.
Genanvendelig og praktisk til flere cyklusser
Selvom de formelt betragtes som “engangsprodukter”, kan DURAN™ tryk-på-hætter til autoklave anvendes pålideligt i op til fem autoklavecyklusser uden fejl. Denne balance mellem robusthed og praktisk anvendelighed gør dem til en økonomisk og pålidelig løsning for laboratorier, der autoklaverer vand dagligt. Især nu, hvor de fuldt genanvendelige DURAN™ autoklaveflasker fås i to nye brugervenlige størrelser: 500 og 1000 mL.
Når sterilitet er afgørende, og pålidelighed kan være forskellen mellem succes og fiasko i langsigtet forskning, skiller DURAN™ autoklaveflasken med tryk-på-hættesystem sig ud som det foretrukne valg.