Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Autoklave flaske
Artikelnummer. 16641076 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16641076 2000 mL
1 options
Artikelnummer. 16641076 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 219946305
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Støbt borosilikat 3.3 glasflaske til autoklavering og opbevaring af sterile væsker, kompatibel med 45 mm selvventilerende gummihætte
  • Fuldt kompatibel med 45 mm selvventilerende, gummitætningshætte STERIS NC003 Lukning
  • Autoklaverbar ved 121 °C
  • Årtier med dokumenteret og pålidelig brug inden for gnotobiotiske kernefaciliteter
  • Borosilikatglas 3.3, kendt for sin fremragende termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb
  • Højrent, klart, USP/EP/JP Type I-glas
  • Sporingskode for sporbarhed af fremstillingspartier
  • Letlæselige dobbeltgraderede skalaer til at vise enten væskevolumen indeholdt eller volumen hældt ud
  • Påbrændt, meget holdbart hvidt print
  • Enkeltflaske pakket for nem bestilling, håndtering og inventar
Tekniske data
Flaske Overflade Glas
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Rengøringsprocedure Laboratorievasker kompatibel
Farve Klar
Diameter (metrisk) Indvendig hals 32.5 mm
Til brug med (applikation) Damp-/autoklavesterilisering af vand og medier; Opbevaring af sterile væsker og medier
Højde (metrisk) med lukning 255 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Maks. Temperatur (metrisk) 500 °C
Mængde 1
Sterilitet Ikke steril
Vægt (metrisk) 935 g
Gradueringer 500 til 1800
Halsfinish Tapered Crimp
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Mund Narrow
Egnet til formålet Certified Quality
Til brug med (udstyr) 45 mm push-on gummihætte
Lukkestørrelse 45 mm
Diameter (metrisk) 127 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 68 oz.
Form Round
Certificeringer/compliance
DIN ISO 3585.
Glas Type I i henhold til kravene i den nuværende farmakopé i USA USP < 660> Containere– Glas.
Glas Type I i henhold til kravene i den nuværende europæiske farmakopé EP (3.2.1) Glasbeholdere til farmaceutisk brug.
Glas Type I i henhold til kravene i den nuværende japanske farmakopé JP< 7.01> Test for glasbeholdere til injektion.
Kalibreringsresultaterne for volumetriske instrumenter med dette certifikat refererer til én kalibreringsbatch.
Dette batchcertifikat bekræfter det ASTM Klasse A fejlgrænser krævet af USP er opfyldt. Certifikatet registrerer middelværdien, standardafvigelsen for partiet og udstedelsesdatoen.
Engangs Genanvendelig
Produkttype Laboratory Bottle