Få mere at vide
DWK Life Sciences™ DURAN™ Autoklaveflaske og gummiforseglingshætte
Artikelnummer. 17956752 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
92 mm
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk)
17956752 92 mm
1 options
Artikelnummer. 17956752 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. 292063002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Støbt borosilikat 3.3 glasflaske og gummihætte til autoklavering og opbevaring af sterilt dyredrikkevand, medier og andre væsker.
DURAN™ borosilikat 3,3 glas autoklave flaske med dedikeret DURAN™ Push-on gummiforseglingshætte (leveres separat) er det ideelle beholder- og lukkesystem til autoklavering og opbevaring af sterilt gnaverdrikkevand, mikrobiologiske medier og andre væsker. Autoklaveflasken bruges med en unik selvventilerende og selvlukkende gummihætte. Push-on hætten passer præcist over den specielt formede perlekant på DURAN™ Autoklave flaske neck.
Hættedesignet tillader automatisk udluftning af damp og luft under opvarmningsdelen af dampsteriliseringscyklussen. Bagefter danner låget automatisk en hermetisk forsegling i slutningen af kølecyklussen, da der dannes et vakuum inde i flasken. De DURAN™ Autoklaveflaske og låg kan bruges til korttidsopbevaring af de steriliserede væsker. Hætten kan nemt fjernes, når det er nødvendigt, ved at trække i sidefligen, hvilket reducerer risikoen for kontakt med det sterile indhold.
  • Fremstillet af borosilikatglas 3.3 kendt for sin høje termiske ydeevne og høje modstandsdygtighed over for kemiske angreb
  • Opfindsomt DURAN™ Push-on gummiforseglingshætte tillader automatisk dampudluftning under autoklavecyklus
  • Det er ikke nødvendigt at sikre hætten efter sterilisering, da den er selvforseglende
  • Vakuum dannet efter sterilisering suger hættekuplen nedad (konkav), hvilket indikerer, at forseglingen er hermetisk
  • Autoklaverbar ved °121 C med DURAN™ Forseglingshætten kan genbruges i op til ti steriliseringscyklusser
  • Årtier med dokumenteret og pålidelig brug inden for gnotobiotiske kernefaciliteter
  • Høj renhed, klar DURAN™ er et neutralt glas, klassificeret som et Glas Type I iflg USP , EP (3.2.1) og JP, og møder ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
  • Sporingskode på glasflasken for sporbarhed af fremstillingsparti og overensstemmelsescertifikat
  • Letlæselige dobbeltgraderede skalaer til at vise enten væskevolumen indeholdt eller volumen hældt ud
  • Enkeltflaske pakket for nem bestilling, håndtering og inventar
  • Nyttigt til autoklavering og opbevaring af mikrobiologiske dyrkningsmedier under anaerobe forhold
Tekniske data
Farve Grøn
Til brug med (applikation) Damp/autoklavesterilisering af gnaverdrikkevand, Damp/autoklavesterilisering af mikrobiologiske (aerobe og anaerobe) medier, korttidsopbevaring af sterile væsker, vand og mikrobiologiske medier
Inkluderer 100 Rubber sealing caps
Materiale Naturgummi, Natural Rubber
Mængde 100 flasker
Sterilitet Ikke steril
Vægt (metrisk) 0.027 kg
Trådstørrelse (metrisk) 92 mm
Halsfinish 92 mm
Højde (metrisk) 19 mm
Til brug med (udstyr) DURAN™ Autoclave Bottle (219946305)
Bredde (engelsk) 50.8 mm
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Diameter (metrisk) 50.8 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Produkttype Flasketopsæt med flaske