RET basic kombineret med IKA HUB til intelligente laboratoriearbejdsgange
September 2026 | 1 min. læsetid | Af: IKA
RET basic kombineret med IKA HUB til intelligente laboratoriearbejdsgange
IKA RET basic med IKA HUB
Sikker fjernstyring og overvågning – ideel til drift i et stinkskab.
RET basic kombineret med IKA HUB forener den dokumenterede ydeevne hos en RET basic magnetomrører med det praktiske ved fjernovervågning og -styring via IKA HUB.
Systemet er designet til anvendelser, hvor sikkerhed er en prioritet, og gør det muligt for brugerne at overvåge og justere procesparametre uden at åbne stinkskabet. Dette minimerer eksponeringen for farlige stoffer og opretholder samtidig et mere sikkert arbejdsmiljø.
Den medfølgende dockingstation gør det muligt at montere IKA HUB direkte uden for stinkskabet, så stinkskabet kan forblive lukket under hele eksperimentet, samtidig med at der til enhver tid er kontinuerlig adgang til kritiske data.
Vigtigste fordele
  • Øget laboratoriesikkerhed med fjernovervågning og -styring af eksperimenter
  • Reduceret eksponering for giftige, flygtige eller brandfarlige stoffer
  • Ideel til anvendelser med høje temperaturer og lang varighed
  • Samtidig styring og administration af op til fem tilsluttede enheder
  • Bedre effektivitet i arbejdsgange og reproducerbarhed af eksperimenter
Oplev smartere og mere sikker laboratoriestyring med RET basic og IKA HUB.