Få mere at vide
IKA RET Basic anodiseret magnetisk omrører
Artikelnummer. 31910327 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
31910327 EU
1 options
Artikelnummer. 31910327 Leverandør IKA Leverandørnr. 0020133787
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10265.00 DKK
    9318.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 946.69 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Den magnetiske rører kombinerer sikkerhed, robusthed og effektivitet med intuitiv betjening i et kompakt design.
  • Den nye IKA RET grundlæggende magnetiske omrører sætter en ny industristandard som i øjeblikket den mindste magnetiske omrører med 800 W varmeeffekt og en maksimal temperatur på 340 °C, og kombinerer kompromisløs sikkerhed, fremragende robusthed og maksimal effektivitet med intuitiv og ubesværet drift.
  • Designet til problemfri integration i netværksbaserede laboratorieinfrastrukturer er RET basic udstyret med integrerede WLAN- og LAN-grænseflader som standard, hvilket gør det ideelt til digitaliserings- og dokumentationsprojekter.
  • Integrerede netværksfunktioner gør det muligt at netværke enheder centralt, overvåges, styres og integreres i softwaresystemer til avancerede laboratoriearbejdsgange.
  • Solidt og kompakt design med høj IP54-beskyttelsesklasse og holdbart hus af diecastet aluminium beskytter pålideligt enheden mod væsker, aggressive dampe og mekaniske påvirkninger for pålidelig kontinuerlig drift.
  • Kompakte dimensioner på kun 160 x 200 x 100 mm sparer værdifuld plads i afgashætten, passer på næsten enhver laboratorieløfteplatform og understøtter fleksible parallelle testopsætninger.
  • Fremstillet i Tyskland i en fuldautomatisk produktionsfacilitet med avancerede robotsystemer for at sikre maksimal kvalitet, pålidelighed, sikkerhed og lang levetid.
  • En højkvalitets anodiseret belægning giver pålidelig beskyttelse mod ridser og et bredt udvalg af kemikalier, samtidig med at varmepladen holdes i fremragende visuel og funktionel stand, selv efter længere tids brug.
  • Aluminiumsubstrat sikrer homogen temperaturfordeling og hurtig energioverførsel til prøvebeholderen for effektive opvarmningsapplikationer.
  • Integreret menufunktionalitet udvider de operationelle muligheder betydeligt, herunder timerfunktionalitet og understøttelse af trådløse temperatursensorer med valgfrie tilbehør.
  • En frit programmerbar timer kan starte straks eller efter måltemperaturen er nået og signalerer færdiggørelsen med en akustisk alarm, mens brugerne kan beslutte, om opvarmning og omrøring skal slukkes.
  • Børsteløs EC-motor og højkvalitetsmagneter sikrer fremragende magnetisk kobling ved hastigheder op til 1700 omdrejninger pr. minut for pålidelig omrøring.
  • Isoleret og energioptimeret varmeplade med 800 W udgang muliggør opvarmningshastigheder op til 9 K/min, med justerbare opvarmningshastigheder i fire trin for langsom, blid eller hurtig opvarmning afhængigt af anvendelsen.
  • Brugerdefineret sikkerhedstemperatur skal bevidst og uafhængigt indstilles med et dedikeret værktøj, mens den nye medietemperaturovervågning øger driftssikkerheden.
  • Overholder fuldt ud EN IEC 61010-2-010 laboratorieudstyrsstandarden for opvarmede apparater og overgår kravene på mange områder til avanceret laboratoriesikkerhed.
  • Uafhængigt testet og certificeret af TUV Sud i henhold til internationalt anerkendte NRTL-standarder for yderligere sikkerhedsgaranti.
  • En tilpasningsdygtig 14-segments glasskærm muliggør permanent visning af udvalgte parametre, herunder hastighed, temperatur, pH-værdi eller timer alt efter applikationsbehov.
  • Kompatibel med PT. Trådløse og ETS-D7 trådløse sensorer, hvilket gør det muligt for RCT/RET at fungere som en fuldt udbygget pH-måler, samtidig med at pladsbesparelse og laboratorieopsætninger forenkles.
  • Integrerede RS232-, USB LAN- og WLAN-grænseflader understøtter softwareovervågning og -styring via IKA Labworldsoft™ software ved brug af ASCII-baserede kommandoer i henhold til Namur-standarder.
  • Direkte kommunikation med IKA enheder som EUROSTAR overheadrørere forbedrer sikkerheden og procesautomatisering under opvarmning og blanding.
  • Enheden registrerer automatisk, når omrøringshastigheden for tilsluttede rørere falder under en kritisk værdi, og slukker for opvarmningen for aktivt at beskytte den enkelte enhed og hele laboratorieopsætningen.
  • Innovativt flerlags sikkerhedskoncept, intelligent netværk og digitalisering gør laboratorieprocesser sikrere, mere effektive og fremtidssikre, samtidig med at kompakt, pladsbesparende design og premium kvalitet i Made in Germany opretholdes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Aluminiumslegering
Spænding 240 V
Inkluderer Temperatursensor PT 1000.60, IKAFLON 30 omrøringsstang, IKAFLON 40 omrøringsstang, H 80 temperaturprobeholder
Kropsmateriale Støbt aluminium
Størrelse 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 340 °C
Stuetemperatur 5 °C til 40 °C
Watt 800 W
Vægt (metrisk) 2.3 kg
Type Varmepladerører
Form Rund
Stiktype EU
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 50 til 1700 o/min
garanti 10 år
Dimensioner (L x B x H) 200 x 160 x 100 mm
Certificeringer/compliance CE-overensstemmelseserklæring
Vise LED