Beskrivelse
- Den nye IKA RET grundlæggende magnetiske omrører sætter en ny industristandard som i øjeblikket den mindste magnetiske omrører med 800 W varmeeffekt og en maksimal temperatur på 340 °C, og kombinerer kompromisløs sikkerhed, fremragende robusthed og maksimal effektivitet med intuitiv og ubesværet drift.
- Designet til problemfri integration i netværksbaserede laboratorieinfrastrukturer er RET basic udstyret med integrerede WLAN- og LAN-grænseflader som standard, hvilket gør det ideelt til digitaliserings- og dokumentationsprojekter.
- Integrerede netværksfunktioner gør det muligt at netværke enheder centralt, overvåges, styres og integreres i softwaresystemer til avancerede laboratoriearbejdsgange.
- Solidt og kompakt design med høj IP54-beskyttelsesklasse og holdbart hus af diecastet aluminium beskytter pålideligt enheden mod væsker, aggressive dampe og mekaniske påvirkninger for pålidelig kontinuerlig drift.
- Kompakte dimensioner på kun 160 x 200 x 100 mm sparer værdifuld plads i afgashætten, passer på næsten enhver laboratorieløfteplatform og understøtter fleksible parallelle testopsætninger.
- Fremstillet i Tyskland i en fuldautomatisk produktionsfacilitet med avancerede robotsystemer for at sikre maksimal kvalitet, pålidelighed, sikkerhed og lang levetid.
- RET basic fås valgfrit med en belagt (anodiseret) varmeplade, mens den højkvalitets anodiserede belægning giver pålidelig beskyttelse mod ridser og en bred vifte af kemikalier.
- Varmepladen forbliver i fremragende visuel og funktionel stand, selv efter længevarig brug, mens aluminiumsubstratet sikrer en homogen temperaturfordeling og hurtig energioverførsel til prøvebeholderen.
- Integreret menufunktionalitet udvider de operationelle muligheder betydeligt, herunder timerfunktionalitet og understøttelse af trådløse temperatursensorer med valgfrie tilbehør.
- En frit programmerbar timer kan starte straks eller efter måltemperaturen er nået og signalerer færdiggørelsen med en akustisk alarm, mens brugerne kan beslutte, om opvarmning og omrøring skal slukkes.
- Børsteløs EC-motor og højkvalitetsmagneter sikrer fremragende magnetisk kobling ved hastigheder op til 1700 omdrejninger pr. minut for pålidelig omrøring.
- Isoleret og energioptimeret varmeplade med 800 W udgang muliggør opvarmningshastigheder op til 9 K/min, med justerbare opvarmningshastigheder i fire trin for langsom, blid eller hurtig opvarmning afhængigt af anvendelsen.
- Brugerdefineret sikkerhedstemperatur skal bevidst og uafhængigt indstilles med et dedikeret værktøj, mens den nye medietemperaturovervågning øger driftssikkerheden.
- Overholder fuldt ud EN IEC 61010-2-010 laboratorieudstyrsstandarden for opvarmede apparater og overgår kravene på mange områder til avanceret laboratoriesikkerhed.
- Uafhængigt testet og certificeret af TUV Sud i henhold til internationalt anerkendte NRTL-standarder for yderligere sikkerhedsgaranti.
- En tilpasningsdygtig 14-segments glasskærm muliggør permanent visning af udvalgte parametre, herunder hastighed, temperatur, pH-værdi eller timer alt efter applikationsbehov.
- Kompatibel med PT. Trådløse og ETS-D7 trådløse sensorer, hvilket gør det muligt for RCT/RET at fungere som en fuldt udbygget pH-måler, samtidig med at pladsbesparelse og laboratorieopsætninger forenkles.
- Integrerede RS232-, USB LAN- og WLAN-grænseflader understøtter softwareovervågning og -styring via IKA Labworldsoft™ software ved brug af ASCII-baserede kommandoer i henhold til Namur-standarder.
- Direkte kommunikation med IKA enheder som EUROSTAR overheadrørere forbedrer sikkerheden og procesautomatisering under opvarmning og blanding.
- Enheden registrerer automatisk, når omrøringshastigheden for tilsluttede rørere falder under en kritisk værdi, og slukker for opvarmningen for aktivt at beskytte den enkelte enhed og hele laboratorieopsætningen.
- Innovativt flerlags sikkerhedskoncept, intelligent netværk og digitalisering gør laboratorieprocesser sikrere, mere effektive og fremtidssikre, samtidig med at kompakt, pladsbesparende design og premium kvalitet i Made in Germany opretholdes.
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Aluminium |
| Spænding | 240 V |
| Inkluderer | Temperatursensor PT 1000.60, IKAFLON 30 omrøringsstang, IKAFLON 40 omrøringsstang, H 80 temperaturprobeholder |
| Kropsmateriale | Støbt aluminium |
| Størrelse | 135 mm dia. |
| Temperatur (metrisk) | Omgivelsestemperatur til 340 °C |
| Stuetemperatur | 5 °C til 40 °C |
| Watt | 800 W |
| Vægt (metrisk) | 2.3 kg |
| Type | Varmepladerører |
| Vis mere |