Hvad er DNA-retsgenetik?
DNA-retsgenetik er anvendelsen af DNA-analyse til at besvare juridiske og efterforskningsmæssige spørgsmål. Ved at undersøge genetisk materiale fra blod, spyt, hudceller, hårfollikler eller endda små mængder såkaldt "touch-DNA" (afsat ved berøring) kan laboratorierne generere en DNA-profil, der er meget specifik for en person.
DNA-analyse har ændret det kriminaltekniske efterforskningsarbejde i væsentlig grad siden indførelsen i slutningen af 1980'erne. Den bidrager til at opklare uopklarede sager, hjælper med at rette op på justitsmord og understøtter identifikation af ofre i katastrofesituationer. Fremskridt inden for PCR-teknologi, STR-profilering og hurtige DNA-systemer gør det nu muligt at analysere mere nedbrudte eller betydeligt mindre prøver.
Fra sporprøve til DNA-profil
1. Indsamling og bevaring
Indsamling af prøver uden kontaminering er afgørende. Podepinde, handsker, sterile rør og korrekte transportforhold sikrer prøvens integritet. Selv mindre miljøpåvirkninger kan nedbryde DNA, hvorfor dokumentation og en ubrudt beviskæde er afgørende.
2. Ekstraktion og oprensning
I laboratoriet adskilles DNA fra prøvematerialet og eventuelle inhibitorer. Moderne metoder anvender magnetpartikler eller spin-kolonner, der er specielt udviklet til retsgenetiske opgaver og muliggør effektivt udbytte selv ved nedbrudte eller meget små prøvemængder.
3. Kvantificering og kvalitetsvurdering
Før STR-amplifikation bestemmes mængden og kvaliteten af DNA ved hjælp af realtids-PCR. Disse analyser giver information om:
- den samlede mængde humant DNA
- mandsspecifikt DNA
- nedbrydningsgrad
- mulige PCR-inhibitorer.
Disse værdier understøtter valget af passende arbejdsparametre såsom antal skabeloner eller cyklusser.
4. STR-amplifikation og profilering
Profilering med kort tandemgentagelse (STR, Short Tandem Repeats) er den globale standard inden for retsgenetisk DNA-analyse. Specifikke genregioner amplificeres og analyseres for at generere en individuel DNA-profil, som kan sammenlignes med referenceprøver eller matches mod godkendte nationale databaser.
Kvalitet, kontaminationskontrol og standarder
Da retsgenetiske resultater har direkte juridiske konsekvenser, skal laboratorier overholde strenge kvalitetsstandarder.
Vigtige aspekter omfatter:
- validerede metoder og reagenser til realistiske sagsprøver
- streng kontaminationskontrol, f.eks. fysisk adskillelse af præ- og post-PCR-områder
- dokumenteret beviskæde for at spore hvert behandlingstrin
- overholdelse af ISO/IEC 17025, den internationale standard for prøvningslaboratoriers kompetence
Disse tiltag sikrer, at resultaterne er reproducerbare, sporbare og har juridisk validitet.
Nye tendenser inden for DNA-retsgenetik
Forbedret prøveklargøring
Nye ekstraktionskemier øger succesraten for nedbrudt eller vanskeligt spormateriale..
Avancerede kvantificeringsmetoder
Moderne multipleks-PCR-sæt giver mere detaljeret indsigt i prøvekvalitet og understøtter velinformerede beslutninger i STR-arbejdsgangen.
Automatisering og høj produktionsmængde
Automatiserede ekstraktionssystemer reducerer manuelt arbejde, minimerer fejlkilder og gør det muligt for laboratorierne at håndtere et stigende antal sager.
Innovative anvendelser
Nye teknologier omfatter:
- næstegenerations-sekventering (NGS) til STR- og SNP-analyser
- retsgenetisk slægtsforskning
- epigenetisk aldersbestemmelse
- ,ikrobiombaserede undersøgelsesmetoder.
Disse metoder lover dybere indsigt fra begrænset eller komplekst spormateriale.