Få mere at vide
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Retsmedicinsk DNA-rensningssæt
Artikelnummer. 10493282
Skift visning
Antal reaktioner:
100 forberedelser
960 Forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10493282 100 forberedelser Hver
10614123 960 Forberedelser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10493282 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. CS11200
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Indeholder
ChargeSwitch Lysis Buffer (L13)
ChargeSwitch Magnetic Beads
Proteinase K (20 mg/mL in 50 mM Tris-HCl, pH 8.5, 5 mM CaCl2, 50% glycerol)
ChargeSwitch Purification Buffer (N5)
ChargeSwitch Wash Buffer (W12)
ChargeSwitch Elution Buffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8.5)
ChargeSwitch™ Forensic DNA Purification Kit bruger magnetisk perleteknologi til at muliggøre hurtig og effektiv oprensning af genomisk DNA fra en række retsmedicinske prøver, herunder dårlige eller miljømæssigt nedbrudte prøver, og er fuldt valideret til Single Tandem Repeat (STR) analyse.
ChargeSwitch™ Forensic DNA Purification Kit bruger magnetisk perleteknologi til at muliggøre hurtig og effektiv oprensning af genomisk DNA fra en række retsmedicinske prøver, herunder dårlige eller miljømæssigt nedbrudte prøver, og er fuldt valideret til Single Tandem Repeat (STR) analyse.
• Optimeret til DNA-ekstraktion med højere renhed
• Valideret til STR-profilering på forskellige retsmedicinske prøvesæt
• Kompatibel med high-throughput protokoller
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
Alle komponenter i ChargeSwitch™ Forensic DNA Purification Kits sendes ved stuetemperatur. Opbevar Proteinase K ved modtagelse ved 4 °C. Opbevar alle andre komponenter ved stuetemperatur. Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, hvis de opbevares korrekt.
Komponenter:
• ChargeSwitch™ Lysisbuffer (L13)
•  ChargeSwitch™ Magnetic
• Beads Proteinase K (20 mg/ml i 50 mM Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM CaCl2, 50 % glycerol)
•  ChargeSwitch™ Oprensningsbuffer (N5)
•  ChargeSwitch™ Vaskebuffer (W12)
•  ChargeSwitch™ Elueringsbuffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
Format Sæt
Isoleringsteknologi ChargeSwitch Kemi
Prøvetype Retsmedicinsk prøve
Til brug med (applikation) Retsmedicinsk
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Antal reaktioner 100 forberedelser
Produktlinje ChargeSwitch
Produkttype Retsmedicinsk DNA-rensningssæt
Mængde 100 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Genomisk DNA
Test tid 15 min.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ChargeSwitch Forensic DNA Purification Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine