Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA-retsmedicinsk kit til DNA-rensning fra retsmedicinske spor
Artikelnummer. 15717317
Skift visning
Mængde: 4 x 96 forberedelser
Artikelnummer.
15717317 Mængde: 4 x 96 forberedelser
1 options
Artikelnummer. 15717317 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 744660.4
 Begrænset vare
På lager
Fleksibel magnetisk perlebaseret isolering af DNA fra retsmedicinske spor.
NucleoMag™ DNA-retsmedicin
  • Fremragende DNA-renhed fra alle sagsprøver
  • Ensartet buffersystem til højkapacitetsanalyse (NucleoMag™ DNA Forensic) og enkeltprøveanalyse (NucleoSpin™ DNA Forensic)
  • Overensstemmelse med ISO 18385 for uden tvivl DNA-profilering
  • Manuel og automatiseret isolering af DNA fra sagsprøver, kontaktspor (f.eks. tørrede blodpletter, cigaretfiltre, vatpinde)
  • Anvendelser: STR-analyse, qPCR, enhver form for enzymatisk reaktion
Tekniske data
Volumen 0,4 μg/μl perler
Koncentration <1 ng/μl
Indhold og opbevaring Stuetemperatur (18 - 25 °C)
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Prøvetype Eksempler på sagsarbejde, Kontaktspor
Effektivitet Bindingskapacitet: 0,4 μg/μl perler
Elueringsvolumen Udledningsvolumen: 25 - 50 μl
Til brug med (udstyr) Magnetisk separator, separationsplade
Til brug med (applikation) Isolering af genomisk DNA fra retsmedicinske prøver
Inkluderer NucleoMag F-Beads, buffere, flydende proteinase K, reduktionsmiddel TCEP
Antal reaktioner 4 x 96 forberedelser
Udbytte 1 - 3 μg (fra buccal swabs)
Form Meget reaktive superparamagnetiske perler
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoMag DNA Forensic (4x96)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ehanol