CAS RN 948-60-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Pterine-6-carboxylic Acid, TRC
CAS: 948-60-7 Molekylær formel: C7 H5 N5 O3 Molekylvægt (g/mol): 207.15 Synonym: 6-Pteridinecarboxylic acid, 2-amino-3,4-dihydro-4-oxo-,6-Pteridinecarboxylic acid, 2-amino-1,4-dihydro-4-oxo- (8CI,9CI),6-Pteridinecarboxylic acid, 2-amino-4-hydroxy- (6CI),2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinecarboxylic acid,2-Amino-4-hydroxy-6-carboxypteridine,2-Amino-4-hydroxypteridine-6-carboxylic acid,2-Amino-4-hydroxypterin-6-carboxylic acid,2-Amino-6-carboxy-4-hydroxypteridine,6-Carboxypterin,NSC 96893,Pterin-6-carboxylic acid,Ranachrome 5,Pterine-6-carboxylic Acid IUPAC navn: 2-amino-4-oxo-3H-pteridine-6-carboxylic acid SMIL: NC1=Nc2ncc(nc2C(=O)N1)C(=O)O