missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pterine-6-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pterine-6-carboxylic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N5O3/c8-7-11-4-3(5(13)12-7)10-2(1-9-4)6(14)15/h1H,(H,14,15)(H3,8,9,11,12,13) |
| Formel vægt | 207.0392 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?