accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NOSS

CAS RN 940-69-2

IUPAC Navn: 5-(1,2-dithiolan-3-yl)pentanamide
Synonymer: lipoamide vitamin N thioctamide thioctic acid amide α-lipoic acid amide
Molekylvægt (g/mol): 205.33
Molekylformel: C8H15NOS2
InChi Key: FCCDDURTIIUXBY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(=O)CCCCC1CCSS1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grad 
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater