Få mere at vide
Lipoamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488636
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16488636 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16488636 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1142
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
MedChemExpress Lipoamide is a coenzyme, which transfer acetyl and hydrogen in Pyruvate deacylation oxidation Process, used for pharmaceuticals.
Lipoamide is a coenzyme, which transfer acetyl and hydrogen in Pyruvate deacylation oxidation Process, used for pharmaceuticals.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lipoamide
CAS 940-69-2
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H15NOS2
Mængde 100 mg
Synonym (±)-α-Lipoamide DL-Lipoamide DL-6,8-Thioctamide
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (243.50 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(N)CCCCC1SSCC1
Molekylvægt (g/mol) 205.34
Formel vægt 205.34
Procent renhed 96.04%
Grad Research
Fysisk form Solid