missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(±)-alpha-Lipoamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-alpha-Lipoamide |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NOS2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H2,9,10) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?