CAS RN 937796-15-1
IUPAC Navn:
[2-(morpholine-4-sulfonyl)phenyl]methanol
Synonymer:
[2-(morpholine-4-sulfonyl)phenyl]methanol
Molekylvægt (g/mol):
257.3
Molekylformel:
C11H15NO4S
InChi Key:
BOQHDNNWBAICEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OCC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N1CCOCC1